Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB4504350
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-BCL-2 (pSer70) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 26 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer70)
遺伝子情報
human ... BCL2(596)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human BCL-2 around the phosphorylation site of Ser70.
Immunogen Range: 41-90
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504350-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Keqin Chen et al.
Cardiovascular therapeutics, 2022, 3889419-3889419 (2022-12-08)
Small heat shock protein-1 (HSPB1) is a small heat shock protein that participates in many cellular processes and alleviates stress-induced cell injury. Autophagy protects cells from many types of stress and plays a key role in preventing stress in arteriosclerosis
Jiao Zheng et al.
Cancer management and research, 11, 5231-5242 (2019-06-27)
Background: Hepatocellular carcinoma (HCC) is a particularly prevalent type of liver cancer and is one of the deadliest malignancies in Asia. Tangeretin is a biological compound extracted from traditional Chinese herbs and has been shown to have potential antitumour properties;