Merck
SAB4502097
Sigma-Aldrich
Anti-RPS27L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
40S ribosomal protein S27-like protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,340
¥68,340
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,340
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,340
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 9 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPS27L(51065)
詳細
Anti-RPS27L Antibody detects endogenous levels of total RPS27L protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RPS27L.
Immunogen Range: 1-50
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Irena Horwacik et al.
Acta biochimica Polonica, 62(3), 423-433 (2015-08-19)
Neuroblastoma is the most common extra-cranial solid tumor of childhood and it is characterized by the presence of a glycosphingolipid, GD2 ganglioside. Monoclonal antibodies targeting the antigen are currently tested in clinical trials. Additionally, several research groups reported results revealing