Merck
SAB4502091
Sigma-Aldrich
抗PC抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
PCB, Pyruvic carboxylase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,430
¥80,430
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,430
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,430
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 129 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PC(5091)
詳細
Anti-PC Antibody detects endogenous levels of total PC protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PC.
Immunogen Range: 357-406
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)