安全性情報
SAB4501879
Sigma-Aldrich
抗MITF ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
MITF M1, 小眼球症関連転写因子
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥101,000
¥101,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥101,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥101,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 58 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MITF(4286)
詳細
抗MITF抗体は、全MITFタンパク質の内因性レベルを検出します。
抗MITF抗体は、全MITFタンパク質の内因性レベルを検出します。MITF(小眼球症関連転写因子)は、塩基性ヘリックスループヘリックスであるロイシンジッパー転写因子です。ヒト染色体3p13上に位置します。
免疫原
抗血清は、ヒトMITF由来の合成ペプチドに対して生成されました。
免疫原範囲: 151-200
生物化学的/生理学的作用
MITF(小眼球症関連転写因子)は、メラノサイトの成長および分化に関与しています。MITFが変異すると、ワールデンブルグ症候群IIa型が引き起こされます。
特徴および利点
当社の抗体は安心して使用していただけます。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4501879-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Association of Weight Loss and Cardiometabolic Outcomes in Obese Children: Systematic Review and Meta-regression.
Tamim R, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 102(3), 758?762-758?762 (2017)
Non?Clear Cell Renal Cell Carcinomas: Biological Insights and Therapeutic Challenges and Opportunities.
Gabriel G M, et al,
Clinical Advances in Hematology & Oncology : H&O, 15(5), 409-418 (2017)
Bcl2 Regulation by the Melanocyte Master Regulator Mitf Modulates Lineage Survival and Melanoma Cell Viability.
Gael G M, et al.
Cell, 109(6), 707-718 (2002)