Merck
SAB4501408
Sigma-Aldrich
抗HNF4抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
HNF-4, HNF-4-α, HNF4, HNF4A, Hepatocyte nuclear factor 4-α
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 52 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HNF4A(3172)
詳細
Anti-HNF4 Antibody detects endogenous levels of total HNF4 protein.
Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4α) is a transcription factor, located on human chromosome 20q13.12.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HNF4 alpha.
Immunogen Range: 280-329
生物化学的/生理学的作用
Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4α) plays an important role in the growth of liver. Mutations in HNF4α results in maturity onset diabetes of the young (MODY).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct induction of hepatocyte-like cells from immortalized human bone marrow mesenchymal stem cells by overexpression of HNF4α.
Hu X, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 478(2), 791-797 (2016)
Association study of genetic polymorphisms of SLC2A10 gene and type 2 diabetes in the Taiwanese population.
Lin WH, et al.
Diabetologia, 49(6), 1214-1221 (2006)
The Common p.R114W HNF4A Mutation Causes a Distinct Clinical Subtype of Monogenic Diabetes.
Laver TW, et al.
Diabetes, 65(10), 3212-3217 (2016)