Merck
SAB4500909
Sigma-Aldrich
抗ALDOB抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
Fructose-bisphosphate aldolase B, Liver-type aldolase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,340
¥68,340
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,340
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,340
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 39 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALDOB(229)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-ALDOB Antibody detects endogenous levels of total ALDOB protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ALDOB.
Immunogen Range: 111-160
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)