Merck
SAB4500384
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen V α1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
CO5A1, Collagen α-1(V) chain
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥101,000
¥101,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥101,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥101,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 183 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL5A1(1289)
詳細
Anti-Collagen V α1 Antibody detects endogenous levels of total Collagen V α1 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Collagen V alpha1.
Immunogen Range: 301-350
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinguo Zhang et al.
Journal of cellular physiology, 236(10), 6907-6919 (2021-03-04)
Ovarian cancer (OC) remains the leading cause of cancer-related death among gynecological cancers. The present study examined the role of collagen type V alpha 1 (COL5A1) and the characteristics of COL5A1 as an oncogenic protein in OC. The association of