SAB4500071
Anti-p57 KIP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
CDKN1C, CDN1C, CDNC, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57
サイズを選択してください
¥80,700
サイズを選択してください
About This Item
¥80,700
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 32 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDKN1C(1028)
詳細
免疫原
Immunogen Range: 267-316
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ