安全性情報
SAB4301634
Sigma-Aldrich
Anti-KDM5C
affinity isolated antibody
別名:
MRXJ, MRXSJ, XE169
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥49,900
¥49,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥49,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥49,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:30-1:150
アクセッション番号
NP_004178
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDM5C(8242)
免疫原
Synthetic peptide of human lysine (K)-specific demethylase 5C
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301634-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chenmin Sun et al.
Journal of Cancer, 9(20), 3787-3796 (2018-11-09)
Aim: BAP1 is frequently mutated in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) with a definitive role still unclear. Methods: In silico analysis of BAP1-mutant and wild-type gene enrichment and functional annotation in TCGA-KIRC dataset was performed. Target gene was studied