安全性情報
SAB4301582
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclin D2 (Phospho-THR280)
affinity isolated antibody
別名:
G1/S-specific cyclin D2, cyclin D2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
rat, mouse, human
テクニック
western blot: 1:500-1:3000
アクセッション番号
BC089384
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr280)
遺伝子情報
human ... CCND2(894)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 280 (A-S-T(p)-P-T) derived from Human Cyclin D2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301582-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi Sui et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 86-86 (2020-02-28)
Parthenogenetic stem cells (PSCs) are a promising source of regenerated cardiomyocytes; however, their application may be limited without a paternal genome. Insulin-like growth factor-II (IGF-II), a paternally expressed growth hormone, is critical in embryonic differentiation. This study investigated whether forced