Merck
SAB1402507
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NME6 antibody produced in mouse
clone 2A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
IPIA-ALPHA, NM23-H6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~47.08 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NME6(10201)
関連するカテゴリー
詳細
The nucleoside diphosphate (NDP) kinases (EC 2.7.4.6) are ubiquitous enzymes that catalyze transfer of gamma-phosphates, via a phosphohistidine intermediate, between nucleoside and dioxynucleoside tri- and diphosphates. The enzymes are products of the NM23 gene family (see MIM 156490).[supplied by OMIM
免疫原
NME6 (AAH01808, 1 a.a. ~ 194 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTQNLGSEMASILRSPQALQLTLALIKPDAVAHPLILEAVHQQILSNKFLIVRMRELLWRKEDCQRFYREHEGRFFYQRLVEFMASGPIRAYILAHKDAIQLWRTLMGPTRVFRARHVAPDSIRGSFGLTDTRNTTHGSDSVVSASREIAAFFPDFSEQRWYEEEEPQLRCGPVCYSPEGGVHYVAGTGGLGPA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1