安全性情報
SAB4301315
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-TIE2 (pTyr992) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Angiopoietin-1 receptor,EC=2.7.10.1 Tunica interna endothelial cell kinase Tyrosine-protein kinase receptor TEK Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2 hTIE2 p140 TEK CD202b TEK TIE2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥52,580
¥52,580
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥52,580
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥52,580
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
126 kDa
交差性
human
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_000450.2.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr992)
遺伝子情報
human ... TEK(7010)
特異性
The Antibody detects endogenous levels of TIE2 only when phosphorylated at Tyr992.
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 992 (E-V-Y(p)-V-K) derived from Human TIE2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301315-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)