分子量
~21 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(D-L-Y-S-G)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD3E(916)
詳細
The antibody detects endogenous level of total CD3E protein.
免疫原
Peptide sequence around aa. 197-201 ( D-L-Y-S-G), according to the protein NP_000724.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
The CD3 complex mediates signal transduction.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300686-100UG:
試験成績書(COA)