Merck
AB1589P
Sigma-Aldrich
抗アデノシンA2b受容体抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
A2b Receptor Antibody, Adenosine A2b Antibody, Anti-Adenosine Receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADORA2B(136)
特異性
アデノシンA2b受容体ラット、マウス、ヒトの複数の組織(胸腺、胎盤、結腸、小腸)では、約50〜52 kDaのバンドを認識します。また小腸では、35 kDaのバンドも認識します。骨格筋および心臓ではバンドは検出されません。
免疫原
ヒト脳A2bR遺伝子の2番目の細胞外ドメイン(16個のアミノ酸)に相当するアミノ酸配列(Pierce et al. 1992; Tucker & Linden 1993)
アプリケーション
この抗アデノシンA2b抗体を用いたアデノシンA2bの検出において、ELISA、IC、IH、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:10~50 μg/mLで、凍結ホルマリン固定組織切片に使用。この受容体は、陰窩の上皮細胞、ヒト胎盤の滑膜栄養胞細胞、T84ヒト結腸腺がん細胞に局在しています。
ウェスタンブロッティング:1-10 μg/mLで(化学発光法)、40~100 μgの線条体膜の膜タンパク質/レーンで使用できます。比色検出やミルクベースの抗体希釈液を使用する場合は、より高濃度の抗体が必要な場合があります。
免疫細胞染色:Caufield, 2003.光固定 2%PFA 5~10分間:長時間固定は染色強度を低下させます。
ELISA:希釈倍率1:10,000~1:50,000で使用(1ウェルあたり50~100 ngのA2aRペプチド(カタログ番号:AG292))
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質および受容体
概日リズムおよび睡眠
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。 0.1% BSAを含むPBS中の液体。
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20°Cで受領日から最長12か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1589P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shefeeq M Theparambil et al.
Nature, 632(8023), 139-146 (2024-07-04)
Brain computation performed by billions of nerve cells relies on a sufficient and uninterrupted nutrient and oxygen supply1,2. Astrocytes, the ubiquitous glial neighbours of neurons, govern brain glucose uptake and metabolism3,4, but the exact mechanisms of metabolic coupling between neurons
Zuokang Zheng et al.
Cell death & disease, 9(11), 1133-1133 (2018-11-16)
MicroRNAs are a group of small non-coding RNAs that play key roles in almost every aspect of mammalian cell. In kidney, microRNAs are required for maintaining normal function of renal cells, disruption of which contributes to pathogenesis of renal diseases.
Elizabeth Salvo et al.
Heliyon, 5(2), e01223-e01223 (2019-03-01)
Pain associated with oral squamous cell carcinoma (oral SCC) decreases quality of life and survival. The interaction between cancer and the peripheral nerves is known to initiate and amplify pain and contribute to carcinogenesis. Schwann cells envelop peripheral nerves and
Alejandro Sánchez-Melgar et al.
Nutrients, 13(9) (2021-09-29)
Neurodegenerative disorders are devastating diseases in which aging is a major risk factor. High-fat diet (HFD) seems to contribute to cognition deterioration, but the underlying mechanisms are poorly understood. Moreover, resveratrol (RSV) has been reported to counteract the loss of
Tadeusz Pawelczyk et al.
The American journal of pathology, 167(2), 315-325 (2005-07-29)
Pathological alterations of renal function in insulin-dependent diabetes have been attributed to numerous factors, including adenosine. This study examined the expression levels of adenosine receptors (ARs) in the kidney of the streptozotocin-induced diabetic rat. In the diabetic kidney A1-AR mRNA