安全性情報
SAB4300586
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNB1 (Ab-654) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗CTNNB抗体 ウサギ宿主抗体, 抗DKFZp686D02253抗体 ウサギ宿主抗体, 抗FLJ25606抗体 ウサギ宿主抗体, 抗FLJ37923抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥66,100
¥66,100
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB05665をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥66,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,100
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB05665をお試しください
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~92 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(A-T-Y-A-A)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTNNB1(1499)
関連するカテゴリー
免疫原
Peptide sequence around aa. 652-656 (A-T-Y-A-A), according to the protein CTNNB1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Involved in the regulation of cell adhesion and in signal transduction through the Wnt pathway.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300586-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jonathon M Muncie et al.
Developmental cell, 55(6), 679-694 (2020-11-19)
Embryogenesis is directed by morphogens that induce differentiation within a defined tissue geometry. Tissue organization is mediated by cell-cell and cell-extracellular matrix (ECM) adhesions and is modulated by cell tension and tissue-level forces. Whether cell tension regulates development by modifying