SAB4200784
Anti-Cellular Fibronectin antibody, Mouse monoclonal
clone FN-3E2, hybridoma cell culture supernatant
別名:
Anti-CIG, Anti-Cold-insoluble globulin, Anti-FN
サイズを選択してください
¥77,100
サイズを選択してください
About This Item
¥77,100
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FN-3E2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~220-260 kDa
交差性
chicken, rat, human, mouse
テクニック
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 1:2,000-1:4,000 using human foreskin fibroblast Hs68 cells
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB4200784-BULK:
SAB4200784-100UL:
SAB4200784-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)