SAB4200775
Anti-Glycoprotein (MDR) antibody, Mouse monoclonal
clone F4, purified from hybridoma cell culture
別名:
ABCB1
サイズを選択してください
¥65,540
サイズを選択してください
About This Item
¥65,540
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
F4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
hamster, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- cellular enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- flow cytometry (FACS)
- cell surface radioimmunoassay (RIA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200775-100UL:
SAB4200775-BULK:
SAB4200775-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ