SAB4200773
Anti-Pentraxin 3 antibody, Mouse monoclonal
clone PTX3-5, purified from hybridoma cell culture
別名:
Pentaxin-related protein PTX3, TNF alpha-induced protein 5, TSG-14, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 5, Tumor necrosis factor-inducible gene 14 protein
サイズを選択してください
¥65,540
サイズを選択してください
About This Item
¥65,540
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PTX3-5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~47 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using purified recombinant human Pentraxin 3 protein
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using lysate of HEK-293T cells over-expressing human Pentraxin 3
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTX3(5806)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200773-100UL:
SAB4200773-VAR:
SAB4200773-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ