SAB4200725
Anti-Splicing Factor SC-35 antibody, Mouse monoclonal
clone SC-35, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗SFRS2抗体
サイズを選択してください
¥77,400
サイズを選択してください
About This Item
¥77,400
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SC-35, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~35 kDa
交差性
human, mouse, quail, hamster, frog, porcine, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 0.125-0.25 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SRSF2(6427)
詳細
免疫原
アプリケーション
- dot blot
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200725-BULK:
SAB4200725-100UL:
SAB4200725-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)