SAB4200657
Monoclonal Anti-EEF1A1 antibody produced in mouse
clone EF48, purified from hybridoma cell culture
別名:
CCS3, EE1A1, EEF-1, EEF1A, EF-Tu, EF1A, LENG7, PTI1, eEF1A-1
サイズを選択してください
¥82,000
サイズを選択してください
About This Item
¥82,000
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EF48
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
bovine, mouse, rat, human, monkey, canine
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells.
immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using SW-620 cells.
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EEF1A1(1915)
mouse ... Eef1a1(13627)
rat ... Eef1a1(171361)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200657-VAR:
SAB4200657-BULK:
SAB4200657-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ