抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
E1.14, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
交差性
rat, monkey, human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 0.25-0.5 μg/mL using Jurkat cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using Ramos cells
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IKZF1(10320)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200366-200UL:
SAB4200366-VAR:
SAB4200366-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ