分子量
antigen ~123 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of human HEK-293 cells.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HEK-293 cells overexpressing human Importin 5.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IPO5(3843)
mouse ... Ipo5(70572)
rat ... Ipo5(306182)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200179-BULK:
SAB4200179-200UL:
SAB4200179-25UL:
SAB4200179-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ