安全性情報
SAB3701228
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgA (α-chain specific), F(ab′)2 fragment-Fluorescein antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
FITC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥41,140
¥41,140
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥41,140
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥41,140
Check Cart for Availability
由来生物
goat
結合体
fluorescein conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Human IgA and Human Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin or Anti-Goat IgG F(c). Specificity was confirmed by ELISA at less than 1% cross-reactivity against other Human heavy or light chain isotypes.
免疫原
Human IgA alpha heavy chain
物性
抗体フォーマット:IgG F(ab')2
物理的形状
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.25 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 15 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
再構成
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAB3701228-1MG:4548173918723
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)