SAB3701027
Anti-Mouse IgG (Fc specific), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
サイズを選択してください
¥43,800
サイズを選択してください
About This Item
¥43,800
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
物性
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB3701027-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ