安全性情報
SAB3700530
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG F(ab′)2, F(ab′)2 fragment, highly cross absorbed-Rhodamine antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
TRITC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥36,600
¥36,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥36,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥36,600
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
rhodamine conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
rat
テクニック
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Rat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Rat IgG, Rat IgG F(ab′)2 and Rat Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin, Anti-Goat IgG F(c), Rat IgG F(c) or Bovine, Horse and Human Serum Proteins.
免疫原
Rat IgG F(ab′)2 fragment
物性
抗体フォーマット:IgG F(ab')2
物理的形状
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.25 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
再構成
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAB3700530-1MG:4548173912905
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)