安全性情報
SAB3700263
Sigma-Aldrich
Anti-goat IgG (H+L)-Rhodamine antibody produced in mouse
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
TRITC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥37,320
¥37,320
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥37,320
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥37,320
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
rhodamine conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
goat
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Rabbit IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Mouse Serum, Rabbit IgG and Rabbit Serum. No reaction was observed against Goat, Human and Mouse Serum Proteins.
免疫原
Goat IgG whole molecule
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
0.02 M リン酸カリウム、0.15 M 塩化ナトリウム、pH 7.2、10 mg/mL ウシ血清アルブミン(BSA)-免疫グロブリン含有(プロテアーゼフリー)
再構成
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAB3700263-1MG:4548173909448
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)