安全性情報
SAB3700047
Sigma-Aldrich
Anti-Cat IgG F(ab′)2-Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 MG
¥36,380
¥36,380
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
2 MG
¥36,380
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥36,380
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
goat
品質水準
結合体
Texas Red® conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
cat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Cat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Goat Serum, Cat IgG, Cat IgG F(ab′)2 and Cat Serum. No reaction was observed against Cat IgG F(c).
免疫原
Cat IgG F(ab′)2 fragment
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
再構成
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
法的情報
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAB3700047-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)