安全性情報
SAB3501140
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,000
¥68,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
SARS coronavirus
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
詳細
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. NSP6 plays a role in the initial induction of autophagosomes from host reticulum endoplasmic. Later, it limits the expansion of these phagosomes that are no longer able to deliver viral components to lysosomes (3,4).
免疫原
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 antibody was raised against a peptide corresponding to 18 amino acids in the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 protein. The immunogen is located in between 230-280 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 protein.
アプリケーション
Antibody validated: SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 antibody can detect 2ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501140-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)