安全性情報
SAB3501139
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,000
¥68,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
SARS coronavirus
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
詳細
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. NSP4 participates in the assembly of virally-induced cytoplasmic double-membrane vesicles necessary for viral replication.
免疫原
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 protein. The immunogen is located within 50-100 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 protein.
アプリケーション
Antibody validated: SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501139-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)