安全性情報
SAB3501111
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV Spike antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,000
¥68,000
出荷予定日2025年5月21日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,000
出荷予定日2025年5月21日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
SARS virus
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
SARS virus ... S(1489668)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SARS-CoV Spike Antibody: A novel coronavirus has been identified as the causative agent of SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Coronaviruses are a major cause of upper respiratory diseases in humans. The genomes of these viruses are positive-stranded RNA approximately 27-31kb in length. SARS infection can be mediated by the binding of the viral spike protein, a glycosylated 139 kDa protein and the major surface antigen of the virus, to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) on target cells. This binding can be blocked by a soluble form of ACE2.
免疫原
Anti-SARS-CoV Spike antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the amino of SARS-CoV Spike glycoprotein. The immunogen is located within the first 50 amino acids of SARS-CoV Spike.
アプリケーション
SARS-CoV Spike antibody can be used for the detection of SARS-CoV Spike protein in ELISA. It will detect 5 ng of free peptide at 1 μg/mL.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501111-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)