Merck
SAB3500363
Sigma-Aldrich
Anti-SOX2 Antibody
rabbit polyclonal
別名:
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3, Anti-SRY-box 2, Anti-Sex-determining region Y-box 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥71,570
¥71,570
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥71,570
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,570
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
Anti-SOX2 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX2(6657)
免疫原
SOX2 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human SOX.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500363.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)