Merck
SAB2900406
Sigma-Aldrich
Anti-Fibrinogen (AB2) antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥105,000
¥105,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥105,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥105,000
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
フィブリノーゲン(ヒト血漿)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 0.01%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)