Merck
SAB2702308
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Dengue virus NS1 protein antibody produced in mouse
clone GT1061, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥70,800
¥70,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥70,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥70,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GT1061, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
Dengue virus
濃度
1mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Dengue virus NS1 protein.
アプリケーション
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:2000, WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
その他情報
Purification: Affinity purified by Protein G
物理的形状
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anismrita Lahon et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 715208-715208 (2021-09-14)
Dengue virus (DENV) infection can cause either self-limited dengue fever or hemorrhagic complications. Low platelet count is one of the manifestations of dengue fever. Megakaryocytes are the sole producers of platelets. However, the role of both host and viral factors