分子量
79 kDa
交差性
chicken, human, mouse
濃度
0.86 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... HHIP(64399)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2702069-100UL:4548173337425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)