安全性情報
SAB2701118
Sigma-Aldrich
Anti-TRPM2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
EREG1, KNP3, LTRPC2, TRPM2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,350
¥55,350
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,350
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥55,350
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPM2(7226)
免疫原
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 181 and 423 of TRPM2 according to NP_003298
アプリケーション
Suggested starting dilutions are as follows: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
生物化学的/生理学的作用
The protein encoded by this gene is a calcium-permeable cation channel that is regulated by free intracellular ADP-ribose. The encoded protein is activated by oxidative stress and confers susceptibility to cell death. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but their full-length nature is not known. [provided by RefSeq]
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
1XPBS, 20% Glycerol (pH7). 0.025% ProClin 300 was added as a preservative.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2701118-100UG:
SAB2701118-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)