交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... P2RY2(5029)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SAB2700494-100UG:
SAB2700494-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ