安全性情報
SAB2501215
Sigma-Aldrich
抗KCNJ1抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗KIR1.1抗体, 抗ROMK抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,760
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNJ1(3758)
免疫原
Peptide with sequence CDQININFVVDAGNEN , from the internal region of the protein sequence according to NP_000211.1; NP_722448.1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501215-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Juliano Zequini Polidoro et al.
Frontiers in physiology, 12, 642409-642409 (2021-06-01)
Adjustments in renal K+ excretion constitute a central mechanism for K+ homeostasis. The renal outer medullary potassium (ROMK) channel accounts for the major K+ secretory route in collecting ducts during basal conditions. Activation of the angiotensin II (Ang II) type