Merck
SAB2500452
Sigma-Aldrich
抗GATA1抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗ERYF1抗体, 抗GF1抗体, 抗HGNC:4170抗体, 抗NFE1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,760
出荷予定日2025年4月16日
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, canine, mouse, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GATA1(2623)
関連するカテゴリー
詳細
GATA binding protein 1 (GATA1) is a key hematopoietic transcription factor. It is part of the GATA transcription factor family and the gene encoding it is localized on human chromosome Xp11.23.
免疫原
NP_002040.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-DAEAYRHSPVFQ)。
生物化学的/生理学的作用
GATA binding protein 1 (GATA1) plays a crucial role in erythroid and megakaryocyte differentiation and proliferation. It modulates the expression of genes and acts as an E-cadherin repressor. Mutations in the GATA1 gene have been linked to transient abnormal myelopoiesis (TAM) and myeloid leukemia of DS (ML-DS). The protein has anti-apoptotic functions in breast cancer.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
GATA1 mutations in a cohort of Malaysian children with Down syndrome-associated myeloid disorder.
Lum SH
Singapore Medical Journal, 57(6), 320-324 (2016)
GATA1 induces epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells through PAK5 oncogenic signaling.
Li Y
Oncotarget (2015)
Leif S Ludwig et al.
Cell reports, 27(11), 3228-3240 (2019-06-13)
Human erythropoiesis serves as a paradigm of physiologic cellular differentiation. This process is also of considerable interest for better understanding anemias and identifying new therapies. Here, we apply deep transcriptomic and accessible chromatin profiling to characterize a faithful ex vivo human erythroid