Merck
SAB2500398
Sigma-Aldrich
抗FHL2抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗AAG11抗体, 抗DRAL抗体, 抗SLIM3抗体, 抗横紋筋肉腫下方制御LIMタンパク質抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,760
出荷予定日2025年5月22日
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FHL2(2274)
関連するカテゴリー
免疫原
NP_001441.4; NP_963849.1; NP_963851.2; NP_001034581.1によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(RDDILCPDCGKDI)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoping Yi et al.
Oncology letters, 14(4), 4883-4889 (2017-09-26)
Pancreatic cancer (PC) is one of the most aggressive types of cancer with an extremely poor prognosis. Invasive growth and early metastasis is one of the greatest challenges to overcome for the treatment of PC. Numerous previous studies have indicated