Merck
SAB2500391
Sigma-Aldrich
抗FEM1C抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗EUROIMAGE686608抗体, 抗EUROIMAGE783647抗体, 抗FEM1A抗体, 抗KIAA1785抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FEM1C(56929)
詳細
Fem-1 homolog C (FEM1C) is a homolog of the Fem-1 gene of Caenorhabditis elegans. It is predicted to encode an ankyrin repeat proteins which is expressed in many tissues. FEM1C is a conserved VHL-box protein. The gene encoding it is localized on human chromosome 5q22.
免疫原
NP_064562.1によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(C-HIPEKLETFVSLHR)。
生物化学的/生理学的作用
Fem-1 homolog C (FEM1C) is a substrate recognition subunit of cullin-2-RING E3 ubiquitin ligase complex. It has a role in the degradation of stem-loop binding protein (SLBP).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
FEM1 proteins are ancient regulators of SLBP degradation.
Dankert JF
Cell Cycle (2017)
FEM1A and FEM1B: novel candidate genes for polycystic ovary syndrome.
Goodarzi MO
Human Reproduction (2008)
The Fem1c genes: conserved members of the Fem1 gene family in vertebrates.
Ventura-Holman
Gene (2003)
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)