ABT179
Anti-Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform (NRG1 Antibody)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, Pro-NRG1, Neuregulin-1, Acetylcholine receptor-inducing activity, ARIA, Breast cancer cell differentiation factor p45, Glial growth factor, Heregulin, HRG, Neu differentiation factor, Sensory and motor neuron-der
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NRG1(3084)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
接着分子(CAM)
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform (NRG1) in 10 µg of PC3 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT179:
試験成績書(COA)