安全性情報
SAB2500361
Sigma-Aldrich
抗ERBB3/HER3抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗ErbB-3抗体, 抗HER3抗体, 抗HGNC:3431抗体, 抗MDA-BF-1抗体, 抗v-erb-b2赤芽球性白血病ウイルスがん遺伝子ホモログ3(トリ)抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥67,730
¥67,730
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1607をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥67,730
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,730
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1607をお試しください
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human, canine, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERBB3(2065)
免疫原
NP_001973.2によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(C-HSRLFPKANAQRT)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500361-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)