安全性情報
SAB2500193
Sigma-Aldrich
抗CAPZB抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗CAPB抗体, 抗CAPPB抗体, 抗CAPZ抗体, 抗キャッピングタンパク質(アクチンフィラメント)筋Z線β抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,760
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
chicken, rat, human, mouse, bovine
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAPZB(832)
免疫原
NP_004921によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(NDLVEALKRKQQC)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500193-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caiyan Huang et al.
Meat science, 199, 109126-109126 (2023-02-04)
The aim of this study was to identify the potential indicators of lamb meat quality by TMT and PRM-based proteomics combined with bioinformatic analysis. Lamb muscles were divided into three different meat quality groups (high, middle and low) according to