Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB2109032
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
NAT1, NET, NET1, SLC6A5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥56,610
¥56,610
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥56,610
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥56,610
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
69 kDa
交差性(ホモロジーによる予測)
human, rat, bovine, horse, guinea pig, canine, mouse, rabbit
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC6A2(57396)
詳細
The SLC6A2 gene encodes a norepinephrine (noradrenaline) transporter, which is responsible for reuptake of norepinephrine into presynaptic nerve terminals and is a regulator of norepinephrine homeostasis.
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC6A2
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: FTPAAEFYERGVLHLHESSGIHDIGLPQWQLLLCLMVVVIVLYFSLWKGV
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB2109032-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)