SAB2108546
抗CYP2E1抗体
affinity isolated antibody
別名:
Anti- CYP2E, Anti- P450-J, Anti- P450C2E, Anti-CPE1
サイズを選択してください
¥72,100
サイズを選択してください
About This Item
¥72,100
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
54 kDa
交差性
human
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
アクセッション番号
NM_000773
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP2E1(1571)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2108546-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ