スキップする
I2149
Hemagglutinin Peptide
≥97% (HPLC), powder, Influenza
別名:
抗HA抗体, HA1フラグメント 98-106, HAタグペプチド, Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.5 mg
在庫from市川市大町368
¥23,900
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥40,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C53H67N9O17
CAS番号:
分子量:
1102.15
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
¥23,900
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
インフルエンザ赤血球凝集素(HA)ペプチド, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
1102.15 Da
technique(s)
protein extraction: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C53H67N9O17/c1-27(2)44(52(77)62-21-5-7-41(62)50(75)59-38(25-42(66)67)47(72)56-36(45(70)55-28(3)53(78)79)23-30-10-16-33(64)17-11-30)60-48(73)39(26-43(68)69)57-46(71)37(24-31-12-18-34(65)19-13-31)58-49(74)40-6-4-20-61(40)51(76)35(54)22-29-8-14-32(63)15-9-29/h8-19,27-28,35-41,44,63-65H,4-7,20-26,54H2,1-3H3,(H,55,70)(H,56,72)(H,57,71)(H,58,74)(H,59,75)(H,60,73)(H,66,67)(H,68,69)(H,78,79)/t28-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,44-/m0/s1
InChI key
HVLSXIKZNLPZJJ-TXZCQADKSA-N
General description
インフルエンザ赤血球凝集素(HA)ペプチドは、アミノ酸配列N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-Cを有する合成ペプチドです。これは、ヒトインフルエンザウイルス赤血球凝集素のアミノ酸98~106に対応します。HAペプチドは、免疫アッセイにてHAタグ融合タンパク質と結合する抗HA抗体を競合させるために使用されます。HAペプチドによって抗体結合が正しく抑制されることにより、結合が特異的であることが示されます。
Application
インフルエンザ赤血球凝集素(HA)ペプチドは、免疫ブロッティングに使用できます。また、モノクローナル抗HAアガロースのアフィニティーカラムからHAタグ融合タンパク質を溶出するためにも使用できます。
Preparation Note
濃度5 mg/mLになるよう水に溶解します。
Other Notes
H2O中0.1%TFA溶液から凍結乾燥
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F3290SAE0194P5801
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
1102.15 Da
mol wt
1012.97 Da
mol wt
-
mol wt
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)