Merck
SAB2108414
Sigma-Aldrich
Anti-B3GALT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥82,100
¥82,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥82,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥82,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
49kDa
交差性
horse, mouse, rat, dog, guinea pig, human, goat, rabbit, bovine
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... B3GALT2(8707)
mouse ... B3galt2(26878)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the C terminal of human B3GALT2
生物化学的/生理学的作用
B3galt2 is beta-1,3-galactosyltransferase that transfers galactose from UDP-galactose to substrates with a terminal beta-N-acetylglucosamine (beta-GlcNAc) residue. B3galt2 can also utilize substrates with a terminal galactose residue, albeit with lower efficiency. B3galt2 is involved in the biosynthesis of the carbohydrate moieties of glycolipids and glycoproteins.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: RVDPVPPPNEFVFNHWRVSYSSCKYSHLITSHQFQPSELIKYWNHLQQNK
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xun Guo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36(10), e22542-e22542 (2022-09-13)
Ischemic stroke is one of the major causes of morbidity and mortality. The β-1, 3-galactosyltransferase 2 (B3galt2), a member of β-1, 3-galactosyltransferase family, is playing a vital role in the pathological process of cerebral ischemic injury, but its underlying mechanisms