安全性情報
SAB2102180
Sigma-Aldrich
抗SLC24A1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗HsT17412抗体, 抗KIAA0702抗体, 抗NCKX1抗体, 抗NCKX抗体, 抗溶質輸送体ファミリー 24(ナトリウム/カリウム/カルシウム 交換輸送体)分子1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
121 kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SLC24A1(9187)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC24A1
生物化学的/生理学的作用
SLC24A1 belongs to a family of potassium-dependent sodium/calcium exchangers. Members of this family have 2 large hydrophilic loops and 2 sets of multiple transmembrane-spanning segments.SLC24A1 belongs to a family of potassium-dependent sodium/calcium exchangers. Members of this family have 2 large hydrophilic loops and 2 sets of multiple transmembrane-spanning segments (Schnetkamp, 2004 [PubMed 14770312]).[supplied by OMIM].
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: EQLSRRPVAKVMALEDLSKPGDGAIAVDELQDNKKLKLPSLLTRGSSSTS
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2102180-50UG:
SAB2102180-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Amer Riazuddin et al.
American journal of human genetics, 87(4), 523-531 (2010-09-21)
Congenital stationary night blindness (CSNB) is a nonprogressive retinal disorder that can be associated with impaired night vision. The last decade has witnessed huge progress in ophthalmic genetics, including the identification of three genes implicated in the pathogenicity of autosomal-recessive