Merck
MAB4360
Sigma-Aldrich
抗TRA-1-60抗体、クローンTRA-1-60
clone TRA-1-60, Chemicon®, from mouse
別名:
TRA-1-60 Marker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TRA-1-60, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PODXL(5420)
関連するカテゴリー
詳細
ヒト胚性がん(EC)細胞は、奇形がんの幹細胞であり、生殖細胞腫瘍(GCT)の重要な要素です。分化時にダウンレギュレートされる複数の高分子量糖タンパク質抗原を発現しています。モノクローナル抗体TRA-1-60によって定義されるこれらの抗原の1つはGCT患者の血清中に検出され、特に血清ヒト絨毛性ゴナドトロピンまたはα-フェトプロテインが高値でない患者において、確立された血清マーカーであるヒト絨毛性ゴナドトロピンおよびα-フェトプロテインを補完する有用な物質となっています。
特異性
この抗体は、ヒト奇形腫幹細胞(EC)、ヒト胚性生殖細胞 (EG)およびヒト胚性幹細胞(ES)表面で発現されているTRA-1-60抗原と反応します。 マウスEC、EG、ES細胞には免疫反応性は認められません。 TRA-1-60およびTRA-1-81モノクローナル抗体(MAB4381)は、細胞周囲マトリックスであるプロテオグリカンと結合している抗原を認識します。 TRA-1-60はシアリダーゼ感受性エピトープと反応し、TRA-1-81は同じ分子の未知のエピトープと反応します。
免疫原
ヒト胚性がん細胞株2102Ep
アプリケーション
この抗TRA-1-60抗体、クローンTRA-1-60は、TRA-1-60の検出において、WB、FC、IF、IP、ICでの使用が検証されています。
免疫蛍光染色:前回のロットはIFで使用されました。
ウェスタンブロッティング: この抗体はWBで使用されました。
免疫沈降:この抗体はIPで使用されました。
免疫組織染色: この抗体はIHで使用されました。
フローサイトメトリー:開始濃度範囲は10~20 µg/mLが提案されています。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリ
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
多能性および初期分化
ターゲットの説明
235/410 kDa
物理的形状
0.05Mリン酸カリウム、0.3M NaCl、pH 8.0、0.05%アジ化ナトリウム中の精製マウスモノクローナルIgMの液体
フォーマット:精製
保管および安定性
受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
NTERA-2 cl.D1全細胞ライセート(奇形がん由来の多能性幹細胞であり、ヒト胚性幹細胞が悪性になったものであると考えられています)
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB4360-K:
MAB4360:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glycan stem-cell markers are specifically expressed by spermatogonia in the adult non-human primate testis.
Muller, T; Eildermann, K; Dhir, R; Schlatt, S; Behr, R
Human Reproduction null
Mahdieh Jadaliha et al.
PloS one, 7(6), e38532-e38532 (2012-06-23)
Analysis of gene expression to define molecular mechanisms and pathways involved in human embryonic stem cells (hESCs) proliferation and differentiations has allowed for further deciphering of the self-renewal and pluripotency characteristics of hESC. Proteins associated with hESCs were discovered through
Tomoko Andoh-Noda et al.
Molecular brain, 8, 31-31 (2015-05-28)
Rett syndrome (RTT) is one of the most prevalent neurodevelopmental disorders in females, caused by de novo mutations in the X-linked methyl CpG-binding protein 2 gene, MECP2. Although abnormal regulation of neuronal genes due to mutant MeCP2 is thought to
Livia Eiselleova et al.
The International journal of developmental biology, 52(4), 353-363 (2008-04-17)
Various types of feeder cells have been adopted for the culture of human embryonic stem cells (hESCs) to improve their attachment and provide them with stemness-supporting factors. However, feeder cells differ in their capacity to support the growth of undifferentiated
Sriram Bandi et al.
Journal of cell science, 125(Pt 5), 1274-1283 (2012-02-22)
Understanding the identity of lineage-specific cells arising during manipulations of stem cells is necessary for developing their potential applications. For instance, replacement of crucial functions in organ failure by transplantation of suitable stem-cell-derived cells will be applicable to numerous disorders
資料
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.