SAB2102168
抗SLC16A6抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗MCT6抗体, 抗MCT7抗体, 抗溶質輸送体ファミリー 16分子6(モノカルボン酸 トランスポーター 7)抗体
サイズを選択してください
¥62,700
サイズを選択してください
About This Item
¥62,700
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
57 kDa
交差性
rabbit, horse, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SLC16A6(9120)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2102168-100UL:
SAB2102168-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)